94258
Eriodictyol
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)C1
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2
Clé InChI
SBHXYTNGIZCORC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable