93834
2-Chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside
chromogenic, ≥95% (HPLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
2-chloro-4-nitrophenyl O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside, CNP-G3
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
KMYYNUOXSFGLNX-XFNLHOCBSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable