Key Documents
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.3% p-nitrophenol
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Description générale
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Berthelot, K., and Delmotte, F.M. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable