Merck
93289
Réactif TRI®
Synonyme(s) :
Réactif TRI® - Réactif d’isolement de l’ARN
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
usage
 mL sufficient for 107 cells,  mL sufficient for 100 mg tissue
impurities
phenol
General description
Le TRI reagent® également appelé TRIzol, est une solution monophasique de phénol et d′isothiocyanate de guanidinium. Il est capable de solubiliser le matériel biologique et de dénaturer simultanément les protéines. Il est couramment utilisé pour la déprotéinisation de l′ARN. Cette version améliorée du réactif d′isolement de l′ARN total en une seule étape, développé par Chomczynski, permet l′isolement rapide, économique et efficace de l′ARN total à partir de divers types d′échantillons biologiques. Ce produit est pur (260/A280 environ 1,8) et peut être directement utilisé dans les analyses par Northern blotting. L′isolement simultané de l′ADN, de l′ARN et des protéines est également possible. Une quantité d′un millilitre est suffisante pour l′extraction de 100 mg de tissu ou de 107 cellules.
Application
TRI Reagent is an improved version of the single-step total RNA isolation reagent developed by Chomczynski. It is ideal for quick, economical, and efficient isolation of total RNA or the simultaneous isolation of RNA, DNA, and proteins from samples of human, animal, plant, yeast, bacterial, and viral origin.
Le TRI Reagent® a été employé pour l′isolement d′ARN dans divers types de cellules ou de tissus. Il peut également être utilisé pour le traitement de tissus, de cellules en culture monocouche ou de culots de cellules.
Features and Benefits
  • Easily scalable RNA isolation
  • Works with many sources: human, plant, yeast, bacterial, or viral
  • Better yields than traditional guanidine thiocyanate/cesium chloride methods
Legal Information
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Réactif TRI®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter