93171
Diethylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pb
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.060
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup