925B
Peroxide Block
About This Item
Produits recommandés
Description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1 L (925B-09)
pkg of 100 mL ready to use (925B-04)
pkg of 15 mL ready to use (925B-02)
pkg of 200 mL ready to use (925B-05)
pkg of 50 mL ready to use (925B-03)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable