Principaux documents
90518
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 1 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Taille des particules
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
Fluorescence
λex 540 nm; λem 584
Remarque sur l'analyse
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..