Merck
87750
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
Synonyme(s) :
TMB dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Substitut non cancérigène de la benzidine.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe