A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7F5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
2736207
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.540
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe