Merck
Passer à
74875
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
Trisodium 8-octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H21Na3O11S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
mp
251-260 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O, λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases, lipases
Other Notes
Highly water soluble enzyme substrate for fluorimetric assay of esterases and lipases at longwave excitation and emission wavelengths
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)