Merck
74480
L-Norepinephrine hydrochloride
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
L-Arterenol hydrochloride, L-Noradrenaline hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.64
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-345-5
Beilstein/REAXYS Number:
3916100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O
mp
~150 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
FQTFHMSZCSUVEU-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenal medullary stress hormone, mediator of the fight-or-flight response; and the primary neurotransmitter in the post-ganglionic sympathetic (adrenergic) nervous system.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges