72069
Sodium tungstate dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
698 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.120
λ: 280 nm Amax: ≤0.035
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable