A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H31NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.46
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-653-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2004374
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
InChI key
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl myristate has been used as a substrate to measure the activity of:
- bile salt-activated lipase
- esterase
- neutral lipase