Accéder au contenu
69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-178-8
Beilstein/REAXYS Number:
1868500
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform, λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
InChI key
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 378 nm, there are lower maxima at 398, 420 and 445 nm
Other Notes
Fluorescent probe for the determination of micellar aggregation number
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)