53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Synonyme(s) :
Streptavidin Gold conjugate
Forme
liquid
Niveau de qualité
Taille des particules
20 nm
Absorption
≤3.0 at 520 nm
Température de stockage
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Forme physique
in 50 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl buffer, pH 7.4 with 20% glycerol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves