Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21ClO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
230-384-7
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin. Antioxidant. Studied for its neuroprotective property.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kuromanin chloride
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe