49664
Micro particles based on polystyrene, magnetic
10 μm particle size, std dev <0.5 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS, magnetic
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Composition
iron oxide, ≥20%
Concentration
5% solids
Taille des particules
10 μm std dev <0.5 μm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves