46945
Isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Synonyme(s) :
FITC-dextrane
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 70,000
Composition
(FITC:Glucose = 1:250)
Ampleur du marquage
~0.004 mol/mol FITC glucose
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
Fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable