46393
Fluo-3
suitable for fluorescence, ~70%
Synonyme(s) :
4-(2,7-Dichloro-6-hydroxy-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~70%
Forme
solid
Solubilité
H2O: soluble
Fluorescence
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(O)c(Cl)cc35)c1
InChI
1S/C36H30Cl2N2O13/c1-18-2-4-24(39(14-32(43)44)15-33(45)46)30(8-18)51-6-7-52-31-9-19(3-5-25(31)40(16-34(47)48)17-35(49)50)36-20-10-22(37)26(41)12-28(20)53-29-13-27(42)23(38)11-21(29)36/h2-5,8-13,41H,6-7,14-17H2,1H3,(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)
Clé InChI
OZLGRUXZXMRXGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable