343242-M
FLUO 3/AM
Membrane-permeable version of FLUO 3. Unlike all other Ca2+ indicators, FLUO 3/AM is non-fluorescent until it is hydrolyzed in the cell by cellular esterases. It is insensitive to Mg2+.
Synonyme(s) :
FLUO 3/AM, 1-[2-Amino-5-(2,7-dichloro-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)]-2-(2ʹ-amino-5ʹ-methylphenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid Pentaacetoxymethyl Ester
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red-orange
Solubilité
DMSO: 5 mM
DMF: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2)56/h7-10,13-18H,11-12,19-27H2,1-6H3
Clé InChI
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ca2+ indicators
Avertissement
Autres remarques
Schumann, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2134.
Eberhard, M., and Erne, P. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 309.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable