Key Documents
46143
Supelco
Ofurace
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.73
Numéro Beilstein :
1653655
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
Clé InChI
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
C Leslie et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 18(6), 876-880 (1989-11-01)
Ofurace, oxadixyl, and alachlor were studied for their effect on hepatic xenobiotic biotransformation in male rats by dosing i.p. with 1 or 100 mg/kg of chemical for 7 days. Ofurace decreased ethoxyresorufin-O-deethylase and aniline p-hydroxylase activities but induced ethoxycoumarin-O-deethylase activity.