44611
Durcupan™ ACM
single component A, M epoxy resin
Synonyme(s) :
ACM resins
About This Item
Produits recommandés
Impuretés
bisphenol A epoxy resin
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
377.6 °F
Point d'éclair (°C)
192 °C