61229
Stearoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octadecanoyl ester, C18-Carnitine, Octadecanoyl-L-carnitine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
Impuretés
≤10% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable