Merck
40236
N-Oxyde de N,N-diméthyldodécylamine solution
~30% in H2O
Synonyme(s) :
N-Oxyde de lauryldiméthylamine, DDAO, LDAO
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H31NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.40
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
229.40 g/mol
concentration
~30% in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.378
density
0.982 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Le N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine (DDAO), un tensioactif amphotère, est non ionique à pH élevé. La tête des tensioactifs amphotères peut porter des charges positives et négatives car la charge nette dépend du pH.
Application
Cette solution de N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine a été utilisée :
  • pour examiner les constituants individuels d'un produit soluble en vue de l'extraction de graphène composé de quelques couches (few-layer graphene, FLG) et d'oxyde de graphène (GO) à partir de matrices organiques complexes.
  • comme constituant d'un tampon de lavage, d'un tampon d'élution et d'un tampon de charge d'anions pour purifier des centres réactionnels doubles mutants (DM RC).
  • dans l'extraction de bilirubine et de biliverdine par chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Le N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine (DDAO) est l'option privilégiée dans les études sur les protéines. Il est aussi fréquemment employé pour extraire des protéines membranaires.
Features and Benefits
  • Convient à la quantification de protéines
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter