Merck
40234
N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
N-Oxyde de lauryldiméthylamine, DDAO, LDAO
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(O)(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.40
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-700-6
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mol wt
229.40 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
mp
132-133 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Le N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine est un tensioactif zwittérionique non dénaturant dont la concentration micellaire critique (CMC) est d'environ 1 mM. Il est utilisé pour solubiliser des protéines et pour étudier la conformation et les interactions moléculaires de macromolécules.
Application
Le N-oxyde de N,N-diméthyldodécylamine a été utilisé dans la lyse cellulaire et la remise en suspension de culots de cellules pour une analyse par western blotting.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges