39625
NTA - Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Synonyme(s) :
Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥80% (sum of isomers, HPCE)
Forme
solid
Fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS with 0.08% sodium azide
Adéquation
suitable for fluorescence
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.