Merck
38733
Laemmli Lysis-buffer
non smelling
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
composition
bromophenol blue, 0.004% , DTT, 400 mM , glycerol, 20% , SDS, 4% , TRIS, 0.125 M
pH
~6.8
suitability
in accordance for electrophoresis test
storage temp.
−20°C
Application
Laemmli Lysis-buffer is an non-smelling lysis buffer used to prepare protein samples for SDS gel electrophoresis.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials