36530
Chlorfluazuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
InChI
1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
Clé InChI
UISUNVFOGSJSKD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable