Principaux documents
3514-05A
Sigma-Aldrich
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells: HCtASMC, adult
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human carotid artery (normal)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
23
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
stroke; cardiovascular diseases
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells (HCtASMC) provide a useful in vitro system to study all aspects of cardiovascular function and disease, especially those related to mechanisms of hyperplasia and hypertrophy of intimal smooth muscle cells leading to vascular occlusion in atherosclerosis and stent restenosis.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origine de la lignée cellulaire
Artery
Application
cardiovascluar function, transfer of oxygenated blood to skull, brain, neck, face, effects of drugs
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 10 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HCtASMC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Till Seime et al.
Cells, 10(6) (2021-06-03)
Calcification is a prominent feature of late-stage atherosclerosis, but the mechanisms driving this process are unclear. Using a biobank of carotid endarterectomies, we recently showed that Proteoglycan 4 (PRG4) is a key molecular signature of calcified plaques, expressed in smooth