Principaux documents
275R-1
Sigma-Aldrich
Ki-67 (SP6)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP6, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (275R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (275R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (275R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (275R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (275R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... MKI67(4288)
Description générale
L'antigène Ki-67 est une protéine nucléaire non-histone présente dans les cellules en prolifération. Même si son rôle spécifique est en grande partie hypothétique et reste encore à déterminer,la présence de Ki-67 durant la division cellulaire en fait une excellente cible pour le marquagedes cellules malignes à croissance rapide. Comme sa présence est corrélée à la prolifération cellulaire,il peut s'avérer utile de marquer par voie immunohistochimique l'antigène Ki-67 pour caractériser la fraction en cours de croissance d'une lésion.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames de contrôle positif pour Ki-67, référence 275S, sont disponibles pour l′immunohistochimie (coupes fixées au formol et incluses dans la paraffine).
Forme physique
Solution dans du tampon Tris, pH 7,3-7,7, avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azoture de sodium.
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour l′assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse [email protected].
Informations légales
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nirmala Pathmanathan et al.
Journal of clinical pathology, 66(6), 512-516 (2013-02-26)
New approaches to the prognostic assessment of breast cancer have come from molecular profiling studies. A major feature of this work has been to emphasise the importance of cancer cell proliferation as a key discriminative indicator of recurrence risk for
Carmen J Allegra et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 21(2), 241-250 (2003-01-15)
To define the value of thymidylate synthase (TS), Ki-67, and p53 as prognostic markers in patients with stage II and III colon carcinoma. We retrospectively analyzed the prognostic value of TS, Ki-67, and p53 in 706 patients with Dukes' B
P E McKeever et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 57(10), 931-936 (1998-10-24)
The purpose of this study was to determine whether a relationship existed between MIB-1 labeling index (LI) percentages and survival in patients with grade II astrocytomas. From archival paraffin-embedded surgical specimens of 50 patients of the University of Michigan Medical
S W Coons et al.
Neurosurgery, 41(4), 878-884 (1997-10-08)
The prognostic significance of quantitative measurement of tumor proliferative activity was evaluated for oligodendroglial tumors. Ki-67/MIB-1 immunochemistry was used to measure proliferative activity in 81 oligodendrogliomas and oligoastrocytomas. The relationship among survival, proliferation, histological features, and clinical variables were evaluated
Swerdlow S, et al. WHO clarifications of tumours of hematopoietic and lymphoid tissues. 4th edition, 2008. P 220.
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue, 220-220 (2008)
Protocoles
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Contenu apparenté
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Afficher tout