Merck
AB9260
Anticorps anti-Ki-67
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Ki-67
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
261
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
General description
L'antigène Ki67 est la protéine nucléaire caractéristique du cycle cellulaire, exprimée par les cellules en prolifération à toutes les phases du cycle cellulaire actif (G1, S, G2 et M). Cet antigène est absent des cellules quiescentes (phase G0). Les anticorps anti-Ki67 permettent de déterminer la fraction proliférative dans les néoplasmes (quantifiée par immunohistochimie en mesurant le nombre de cellules Ki67-positives par rapport au nombre total de cellules quiescentes = indice Ki67). Dans les tissus néoplasiques, la valeur pronostique est comparable à l'indice de marquage à la thymidine tritiée. Il existe une forte corrélation entre un indice Ki67 faible et les tumeurs de bas grade histologique. L'antigène Ki67 est couramment utilisé comme marqueur neuronal du cycle et de la prolifération cellulaires.
Poids moléculaire théorique : 359 kDa. Le poids moléculaire réel peut être d'environ 345 kDa ou 395 kDa.
Immunogen
Peptide de synthèse de l'antigène Ki-67 humain
Application
Détectez l'antigène Ki-67 avec l'anticorps anti-Ki-67 (anticorps polyclonal de lapin), qui a fait ses preuves en immunohistochimie sur coupes en paraffine et en western blotting.
Immunocytochimie :
Analyse par microscopie confocale à fluorescence de cellules de cellules A431 avec l'anticorps polyclonal de lapin AB9260. Les filaments d'actine ont été marqués à la phalloïdine couplée au fluorochrome Alexa Fluor 488. Les noyaux sont colorés au diamidinophénylindole (coloration nucléaire).
Analyse par western blotting :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en western blotting.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Biochem/physiol Actions
Reconnait l'antigène Ki-67
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon phosphate salin 10 mM (pH 7,4) contenant de la sérum albumine bovine et de l'azoture de sodium.
Analysis Note
Immunohistochimie sur coupes en paraffine :
Données d'un lot représentatif.
Cet anticorps a été utilisé sur des tissus fixés au formol et inclus en paraffine, dilué au 1/300e, pendant 10 minutes à température ambiante. Pour colorer les tissus fixés au formol, les porter à ébullition dans un tampon citrate 10 mM (pH 6,0) pendant 10 minutes, puis les laisser revenir à la température ambiante pendant 20 minutes.
Témoin
Témoin positif : carcinome mammaire, tissus de nœud lymphatique, tonsille normale.
Other Notes
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c