A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-496-4
Beilstein/REAXYS Number:
614212
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chloride) is a fluorescence assay reagent used to label free sulfhydryls and N-terminals within proteins. NBD-chloride is used as an enzyme inhibitor and as a trapping agent for cysteine sulfenic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves