Principaux documents
215-500
Sigma-Aldrich
Epi Cell Growth Medium (500 ml)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media
Application
Epi cell growth medium (500 ml) has been used to culture human amnion epithelial cells (hAECs).[1]
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Nigel Farrow et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 153-153 (2018-06-14)
Airway disease is a primary cause of morbidity and early mortality for patients with cystic fibrosis (CF). Cell transplantation therapy has proven successful for treating immune disorders and may have the potential to correct the airway disease phenotype associated with