162934K
MAPTRIX-L-KNSFMALYLSKG
Laminin Mimetic, aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
Filtered sterilized solution
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~23.9 kDa
Conditionnement
pkg of 10 mg
Concentration
1.0 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spécificité de la liaison
Receptor: Syndecan-1, -4
Domain: α3 LG4 - A3G756
Binding Motif: KNSFMALYLSKGRLVFALG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable