Key Documents
S8776
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution
0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Numéro Beilstein :
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Concentration
0.9% in water
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de sodium est couramment utilisé dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire. Il entre dans la composition du tampon phosphate salin (réf. P3813) et du tampon SSC (réf. S0902 et réf. S8015). Le chlorure de sodium est un ingrédient de toutes les formulations de milieux. Ce produit est qualifié pour être utilisé dans la préparation de solutions in vitro.
Application
Cette solution de chlorure de sodium a été utilisée :
  • en administration intrapéritonéale chez des souris pour étudier l'effet de l'activation des récepteurs TLR-3 (toll-like receptor) sur un trouble hypoxique ischémique (HI).
  • pour dissoudre du sulfate de bléomycine afin d'administrer des traitements par bléomycine à des souris.
  • pour diluer du tribromoéthanol en vue d'une injection intrapéritonéale.
Conditionnement
Flacon en PET (100 ml), flacon en PETG (20 ml), avec bouchon.
Notes préparatoires
Produit préparé dans de l′eau de qualité « culture cellulaire ».
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
I Dzneladze et al.
Leukemia, 29(7), 1485-1495 (2015-03-05)
In this study, we investigated the role of inositol polyphosphate-4-phosphatase, type-II (INPP4B) in acute myeloid leukemia (AML). We observed that AML patients with high levels of INPP4B (INPP4B(high)) had poor response to induction therapy, shorter event-free survival and shorter overall
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Frédéric Lebrun-Julien et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(25), 8432-8448 (2014-06-21)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway integrates multiple signals and regulates crucial cell functions via the molecular complexes mTORC1 and mTORC2. These complexes are functionally dependent on their raptor (mTORC1) or rictor (mTORC2) subunits. mTOR has been associated with
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture