14324C
EX-CELL® 302 Serum-Free Medium for CHO Cells
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable