Merck
1391
Sigma-Sil-A
suitable for preparation of TMS derivatives
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for preparation of TMS derivatives
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Trimethylchlorosilane: hexamethyldisilazane: pyridine (1:3:9) reagent for preparing TMS derivatives of amino acids, sugars, etc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter