11189
Acide L-aspartique
≥99.5% (T), BioUltra
Synonyme(s) :
Acide (S)-(+)-aminosuccinique, Acide (S)-aminobutanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acide L-aspartique, BioUltra, ≥99.5% (T)
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (T)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Couleur
white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.10
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable