Hi quality of chemical, easy to handle high purity
A9006
DL-Aspartic acid
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters