Accéder au contenu
03449
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
N-Éthyl-N′-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.70
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161502
EC Number:
247-361-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
technique(s)
bioconjugation: suitable
mp
110-115 °C (lit.), 112-116 °C
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Le chlorhydrate de 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide, souvent appelé EDAC HCl, est un composé crucial pour la recherche en chimie et en biochimie où il constitue un réactif hydrosoluble puissant largement utilisé, essentiellement pour faciliter la formation de liaisons amide. Dans le domaine de la synthèse peptidique, l'EDAC HCl fait la preuve de son efficacité en couplant les acides aminés via leurs groupements carboxyle et amine, réaction essentielle à la création de peptides aux séquences et fonctionnalités spécifiques. Étendant son influence au-delà des peptides, l'EDAC HCl aide à élaborer des immunogènes en fixant de manière covalente des haptènes (petites molécules provoquant une réponse immunitaire) à des protéines de transport, et joue ainsi un rôle clé dans la recherche sur les vaccins. La polyvalence de l'EDAC HCl va jusqu'à la modification des acides nucléiques, en permettant de marquer l'ADN et l'ARN via leurs groupements 5′ phosphate. Cette faculté facilite la visualisation, le traçage et l'analyse de ces molécules cruciales et contribue grandement à faire progresser la recherche sur les acides nucléiques.
De plus, l'EDAC HCl permet de générer des ponts sur les biomolécules où il sert d'agent réticulant et relie les esters NHS à amine réactive des biomolécules aux groupements carboxyle. Cette technique s'avère intéressante pour la conjugaison des protéines, domaine dans lequel elle permet de créer des molécules hybrides avec de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctions. Le mécanisme sous-jacent implique la réaction de l'EDAC HCl avec un groupement carboxyle, formant un intermédiaire instable qui cherche activement un partenaire aminé. L'équilibre délicat de cette réaction souligne l'importance d'optimiser les conditions pour assurer une conjugaison efficace. La présence de N-hydroxysuccinimide (NHS) renforce les capacités de l'EDAC HCl en stabilisant l'intermédiaire et en permettant de réaliser une conjugaison en deux étapes. Cela offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, en particulier avec les biomolécules complexes.
Application
Le chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide a été utilisé pour la réaction de couplage d′amines dans l′auto-assemblage de la bicouche lipidique des membranes attachées. Il a également été utilisé pour la dérivatisation d′anticorps contre COX5b sur des microsphères de polystyrène carboxylé.
Le chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide ≥99,0 % (AT) a été utilisé comme activateur pour immobiliser la tyrosinase de façon covalente dans la préparation d′électrodes enzymatiques. Il a également été utilisé comme agent de fixation préalable dans l′immunomarquage de l′histamine.
Biochem/physiol Actions
Le N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide est un réactif de condensation soluble dans l′eau. L′EDAC est généralement utilisé comme agent d′activation du carboxyle pour la formation de liaisons amide avec des amines primaires. En outre, il réagit avec les groupes phosphate. Il a été utilisé dans la synthèse peptidique, la réticulation de protéines aux acides nucléiques et la préparation d′immunoconjugués.
Réactif de condensation soluble dans l′eau. L′EDAC est généralement utilisé comme agent d′activation du carboxyle pour la formation de liaisons amide avec des amines primaires. En outre, il réagit avec les groupes phosphate. L′EDAC a été utilisé dans la synthèse peptidique, la réticulation de protéines aux acides nucléiques et la préparation d′immunoconjugués, à titre d′exemple. L′EDAC est généralement utilisé dans une gamme de pH comprise entre 4,0 et 6,0, sans tampons. En particulier, les tampons amines et carboxylates doivent être évités.
Features and Benefits
Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Other Notes
Réactifs de couplage de peptides soluble dans l′eau ; Modification de groupes carboxyle dans les protéines, révision ; Synthèse des esters.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral