02240
Adonitol
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Adonite, Ribitol
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
colorless
Pf
102-105 °C
Solubilité
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
Clé InChI
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable