71883
Sodium peroxide
for Wurzschmitt-decomposition, ACS reagent, beads (small), ≥95%
Synonyme(s) :
Sodium superoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
for Wurzschmitt-decomposition
Niveau de qualité
Essai
≥95% (RT)
≥95%
Forme
beads (small)
Impuretés
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Pf
460 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable