62470
Lithium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
reagent (for microscopy)
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
pH
9-11 (1 g/L)
Pf
618 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Description générale
Application
- As a precursor in the preparation of LiFe1-yVyPO4 solid solutions.
- As a starting reagent for the synthesis of various lithium salts (lithium chloride and lithium bromide).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable