392685
Ammoniac solution
2.0 M in ethanol
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in ethanol
pb
60 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup