34881
Acétonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, gas chromatography (GC), HPLC
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acétonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Transmittance
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
It may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
Autres remarques
- The article number 34881-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34881-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup