238597
Sulfate de sodium
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Perte
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides with arylboronic acids to synthesize biaryl compounds in the presence of PdCl2.
- For the aminolytic depolymerization of PET (polyethylene terephthalate) bottle waste.
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable