12322
Iron(III) chloride solution
purum, 45% FeCl3 basis
Synonyme(s) :
Ferric chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
45% (FeCl3)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- polymerizations
- oxidations
- oxidative couplings
- reductions
- C−C bond formation
- Ferrier rearrangement
- one-pot multicomponent condensations
- Friedel-Crafts reactions
- cyclization′s
- glycosidation
- Prins-type cyclisation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable