10220
Nitrate d′argent
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Essai
99.8-100.5%
Forme
solid
Impuretés
Al, Pb, Bi and Cu ions, complies
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.03% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
benzene: soluble 2.2 g/L
Traces d'anions
nitrite (NO2-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable