05211
Hydroxyde de sodium solution
purum, ≥32%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Qualité
purum
Forme
solution
Concentration
≥32%
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
14
Densité
1.327 g/cm3 at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3-[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Autres remarques
The article number 05211-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05211-5L which is physically identical with the same exact specifications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable