Z2376
Zinquin
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic acid, Zinquin A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(OCC(O)=O)cc3ccc(C)nc23
InChI
1S/C19H18N2O5S/c1-12-3-7-16(8-4-12)27(24,25)21-17-10-15(26-11-18(22)23)9-14-6-5-13(2)20-19(14)17/h3-10,21H,11H2,1-2H3,(H,22,23)
Clé InChI
CGNKOBNGEFZRQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable